Merck
ENAH961CDFB9
Enamine
N-(4-amino-2-bromophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.59
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-amino-2-bromophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2S.ClH/c1-13(11,12)10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChI Key
GLBXLUWAVLQGOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719055
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719055