Merck
ENAH961CDF08
Enamine
methyl 2-amino-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9F4NO2.ClH/c1-17-9(16)8(15)5-2-3-7(11)6(4-5)10(12,13)14;/h2-4,8H,15H2,1H3;1H
InChI Key
UIVLBQCQVBYYKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160447
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27160447