Merck
ENAH961CDEE6
Enamine
methyl 4-amino-3,4-dimethylpentanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-3,4-dimethylpentanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-6(8(2,3)9)5-7(10)11-4;/h6H,5,9H2,1-4H3;1H
InChI Key
AXUMIZIOKKJXPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701328
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701328