Merck
ENAH961CDEE1
Enamine
methyl 2-amino-2-methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-2-methyl-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-10(11,9(13)14-2)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6H,7,11H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
GPZAJDLDTIEPNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702285
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702285
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)