Merck
ENAH961CDED4
Enamine
ethyl 2-(aminomethyl)-6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.73
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)-6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18FNO2.ClH/c1-2-15-9(14)11(7-13)5-10(6-11)3-8(12)4-10;/h8H,2-7,13H2,1H3;1H
InChI Key
FGKNAULHEKUMGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707033
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707033