Merck
ENAH961CDE84
Enamine
methyl 4-(2,4-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.8
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(2,4-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO2.ClH/c1-10-4-5-13(11(2)8-10)12-6-7-16-14(9-12)15(17)18-3;/h4-5,8,12,14,16H,6-7,9H2,1-3H3;1H
InChI Key
YKMDGGOGFSCNEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27713001
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27713001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)