Merck
ENAH961CDDF0
Enamine
1-acetamidocyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
mp
156-159
Iupac Name
1-acetamidocyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-4(8)7-6(2-3-6)5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
UMSVVEDRQXFLLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2994173
Melting Point
156-159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2994173
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)