Merck
ENAH961CDDE9
Enamine
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.53
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrFN.ClH/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11;/h1-2,5H,3-4,11H2;1H
InChI Key
MJSLIANIMRVRPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595454
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595454