Merck
ENAH961CDCD7
Enamine
5-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9BrFN/c10-8-4-6(11)5-9-7(8)2-1-3-12-9/h4-5,12H,1-3H2
InChI Key
PEFSSSBZYMPFPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990703
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)