Merck
ENAH961CDB87
Enamine
2-chloro-4-methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.68
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c1-7-5-10(11)13-6-8(7)9-3-2-4-12-9/h5-6,9,12H,2-4H2,1H3
InChI Key
SKKVDYIZHRKDFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8084541
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8084541