Merck
ENAH961CDB79
Enamine
methyl 2-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-7(10)6(4-8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AYHCWHCWQSWWRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5054917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5054917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)