Merck
ENAH961CDB4F
Enamine
2-bromo-6-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.01
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-5-3-1-2-4(13-5)6(9)7(10,11)12/h1-3,6H
InChI Key
XZVSYJHCSLAZMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701327
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701327
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)