Merck
ENAH961CDB1A
Enamine
8-bromo-7-methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.08
MDL番号:
mp
104-109
Iupac Name
8-bromo-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-3-2-7-4-5-12-6-8(7)10(9)11/h2-6H,1H3
InChI Key
UQRCCDNGYVDNCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202527
Melting Point
104-109
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202527
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)