Merck
ENAH961CD71D
Enamine
tert-butyl 7-formyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-9-13(5-4-6-13)17-8-10(14)7-15/h7,10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChI Key
BXJQCLHKDODZFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695384
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695384