Merck
ENAH961CD701
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.46
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
InChI Key
GCHDSKJGALAZJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)