Merck
ENAH961CD6B3
Enamine
3-bromo-4,6-dimethoxy-2-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
mp
150-152
Iupac Name
3-bromo-4,6-dimethoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-6-7(5-12)8(13-2)4-9(14-3)10(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
WESULUKFGNILAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703601
Melting Point
150-152
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703601
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)