Merck
ENAH961CD64C
Enamine
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.23
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H18O2/c1-8(2,3)5-7(6-9)10-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
RCGQHCMTOOPEDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)