Merck
ENAH961CD5C7
Enamine
(1R,2S)-1-(methylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
199.68
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-1-(methylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-11-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1
InChI Key
SUDXPZFAPWXMHU-BAUSSPIASA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703422
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703422