Merck
ENAH961CD5BE
Enamine
[3-methyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.19
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H7F3OS/c1-4-2-6(7(8,9)10)12-5(4)3-11/h2,11H,3H2,1H3
InChI Key
GKAZTSAZZONONT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717314
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717314