Merck
ENAH961CD50A
Enamine
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h5-6,13H,1-4H2
InChI Key
MUIKASWEAWENED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8234530
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)