Merck
ENAH961CD4EC
Enamine
tert-butyl 6-(hydroxymethyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-(hydroxymethyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-12(8-13)5-4-9(6-14)16-12/h9,14H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
IQPBJPYNUXVTEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269010
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269010