Merck
ENAH961CD428
Enamine
2-ethynylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-ethynyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H,(H2,8,9)
InChI Key
FDDMCWZGQTZWFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)