Merck
ENAH961CD3D8
Enamine
5-(propan-2-yl)pyridine-3-carbaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropylnicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(2)9-3-8(6-11)4-10-5-9;/h3-7H,1-2H3;1H
InChI Key
ROKFAYOOUHWDRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)