Merck
ENAH961CD3AC
Enamine
2-(trifluoromethyl)spiro[3.3]heptan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)spiro[3.3]heptan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3O/c9-8(10,11)7(12)4-6(5-7)2-1-3-6/h12H,1-5H2
InChI Key
URHKYUZFNVRSQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4096037
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4096037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)