Merck
ENAH961CD3AB
Enamine
[3-(trifluoromethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.17
MDL番号:
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H11F3O/c9-8(10,11)7(4-12)2-5-1-6(5)3-7/h5-6,12H,1-4H2
InChI Key
FCJRUVZACMDYOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736392
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736392
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)