Merck
ENAH961CD394
Enamine
[4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidin-2-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.15
MDL番号:
Iupac Name
(4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c1-7(8,9)5-2-3-10-6(4-12)11-5/h2-3,12H,4H2,1H3
InChI Key
XHMPHQNPAXHFBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735329
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)