Merck
ENAH95E7416A
Enamine
rac-(1R,5R)-1-[5-(methoxymethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-azabicyclo[3.2.0]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
209.25
MDL番号:
Iupac Name
2-((1S,5S)-2-azabicyclo[3.2.0]heptan-1-yl)-5-(methoxymethyl)-1,3,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C10H15N3O2/c1-14-6-8-12-13-9(15-8)10-4-2-7(10)3-5-11-10/h7,11H,2-6H2,1H3/t7-,10-/m0/s1
InChI Key
AXWYPKSQAUOUCG-XVKPBYJWSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434144
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434144
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)