Merck
ENAH95E740F6
Enamine
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.76
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-3-9(2)13(11,12)10-6-4-8-5-7-10;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
VLYFRAWDHPCIGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)