Merck
ENAH95E740F2
Enamine
1-ethyl-N-methylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.14
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-N-methylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-3-9-5-4-7(6-9)8-2;;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
KOOFOBCJQGOESE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20883716
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20883716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)