Merck
ENAH95E740EF
Enamine
(2R,3aS,7aS)-2-methyl-octahydro-1H-indole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
(2R,3aS,7aS)-2-methyloctahydro-1H-indole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7;/h7-10H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9+;/m1./s1
InChI Key
DOQAAVIUMGQXAT-KEMIKLHMSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126330
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126330