Merck
ENAH95E740D1
Enamine
5-bromo-4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.94
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4Br2N4/c8-5-1-12-13(3-5)7-6(9)2-10-4-11-7/h1-4H
InChI Key
RLDWALMRQOLFPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3536049
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3536049