Merck
ENAH95E740C4
Enamine
6-methylpyrazolo[3,2-b][1,3]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.19
MDL番号:
Iupac Name
6-methylpyrazolo[5,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C6H6N2S/c1-5-4-6-8(7-5)2-3-9-6/h2-4H,1H3
InChI Key
KUPYOSTZSFXQFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7612885
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7612885