Merck
ENAH95E74064
Enamine
N,2-dimethyloxan-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
N,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
QSVPVHZUAAKFET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102