Merck
ENAH95E7403F
Enamine
N-phenylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.73
MDL番号:
Iupac Name
N-phenyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c15-12(11-8-4-5-9-13-11)14-10-6-2-1-3-7-10;/h1-3,6-7,11,13H,4-5,8-9H2,(H,14,15);1H
InChI Key
SPFSWFBVIGZJBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12331658
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12331658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)