Merck
ENAH95E74033
Enamine
rac-(3R,4R)-4-amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
Iupac Name
(3S,4S)-4-amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-4-6(8(13)14)7(11)5-12/h6-7H,4-5,11H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
OSQJCAMJAGJCSX-NKWVEPMBSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512656
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512656
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)