Merck
ENAH95E7402B
Enamine
7,7-difluoro-9-oxobicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.2
MDL番号:
Iupac Name
7,7-difluoro-9-oxobicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12F2O3/c11-10(12)3-6-1-5(9(14)15)2-7(4-10)8(6)13/h5-7H,1-4H2,(H,14,15)
InChI Key
HIYMUGVHGYAHKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26982690
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26982690