Merck
ENAH95E73F97
Enamine
5-chloro-N1,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.64
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-N~2~,5-dimethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-5-3-7(10)8(11-2)4-6(5)9/h3-4,11H,10H2,1-2H3
InChI Key
ZKYRHMYSUICTCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23609621
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23609621
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)