Merck
ENAH95E73D25
Enamine
6-cyclopropylpyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
mp
151-153
Iupac Name
6-cyclopropyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c8-7-3-6(5-1-2-5)9-4-10-7/h3-5H,1-2H2,(H2,8,9,10)
InChI Key
HYXLQVUEUHPYGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225183
Melting Point
151-153
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225183