Merck
ENAH95E73C8B
Enamine
rac-1-[(2R,5R)-5-ethyloxolan-2-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
((2R,5R)-5-ethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
DMTBEYHJVMAIAR-RNFRBKRXSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)