Merck
ENAH95E73C43
Enamine
5-amino-2-ethylbenzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.65
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-ethylbenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.ClH/c1-2-7-3-4-9(11)5-8(7)6-10;/h3-5H,2,11H2,1H3;1H
InChI Key
HAOWKLUSHZFUAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122323
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)