Merck
ENAH95E73C0C
Enamine
(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.58
MDL番号:
Iupac Name
(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5F4N.ClH/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10;/h1H,2,12H2;1H
InChI Key
WYMLJBRBCVXKGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595449
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595449
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)