Merck
ENAH95E73C0B
Enamine
(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.65
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3S.ClH/c1-3-6-4(2-5)8-7-3;/h2,5H2,1H3;1H
InChI Key
AKWIKJSMSVUVSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20879954
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20879954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)