Merck
ENAH95E73BCF
Enamine
tert-butyl (3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-oxopiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.4
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (S)-3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H24N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-7-10-14(15(20)21)19-16(22)24-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,22)/t14-/m0/s1
InChI Key
HTVZWQNDPWBSCC-AWEZNQCLSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082148