Merck
ENAH95E73BB3
Enamine
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
mp
156-161
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2
InChI Key
JUTGVXOSFVZIQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
Melting Point
156-161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)