Merck
ENAH95E7388A
Enamine
rac-(1R,3S,4R,5S)-6-azabicyclo[3.2.1]octane-3,4-diol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
(1S,3R,4S,5R)-6-azabicyclo[3.2.1]octane-3,4-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-6-2-4-1-5(7(6)10)8-3-4;/h4-10H,1-3H2;1H/t4-,5+,6+,7-;/m0./s1
InChI Key
SPAKLMNODQVZQC-MBWJBUSCSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433095
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433095