Merck
ENAH95E73822
Enamine
tert-butyl N-{2-[imino(2-methoxyethyl)oxo-lambda6-sulfanyl]ethyl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-(amino(2-methoxyethyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-7-17(11,14)8-6-15-4/h7H,5-6,8H2,1-4H3,(H2,11,14)(H,12,13)
InChI Key
AODXVDIXYQVHDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)