Merck
ENAH95E737EB
Enamine
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8-6-9(3-5-11-8)2-4-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI Key
UFVBTEQQGACZEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)