Merck
ENAH95E737DB
Enamine
lithium(1+) 8-fluoro-2-oxa-6-thiaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.14
MDL番号:
Iupac Name
lithium 8-fluoro-2-oxa-6-thiaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9FO3S.Li/c8-7(5(9)10)4-12-3-6(7)1-11-2-6;/h1-4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
HFTRVPWVADJWIR-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115288
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)