Merck
ENAH95E737B3
Enamine
6-chloro-2-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.63
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)10(9)12/h2-3,5,9H,4H2,1H3
InChI Key
GCSPXADYWNDENA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26863309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)