Merck
ENAH95E737A9
Enamine
rac-(4aR,8aS)-decahydroisoquinolin-5-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.68
MDL番号:
Iupac Name
(4aR,8aS)-octahydroisoquinolin-5(1H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9;/h7-8,10H,1-6H2;1H/t7-,8-;/m1./s1
InChI Key
JYIJESIBEJMUPH-SCLLHFNJSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549552
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549552